Stampa…
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2993-1G PC2993-500MG
APOSPC2993-1GEA 40.6 EUR
APOSPC2993-1G APOSPC2993-500MG
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06796422
CAS Number: 481725-35-3