Stampa…
3-Chloro-4-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 181 EUR
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Punto di fusione: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973418
CAS Number: 883107-69-5