3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Fluoro-2-methylpyridin-3-amine
PC2988-1G
PC2988-5G
PC2988-25G
APOSPC2988-1GEA
80
EUR
APOSPC2988-1G
APOSPC2988-5G
APOSPC2988-25G
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₇FN₂ Peso molecolare: 126,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094949 CAS Number: 28489-47-6 |