Stampa…
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2987-1G PC2987-5G
APOSPC2987-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2987-1G APOSPC2987-5G
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095221
CAS Number: 374633-34-8