Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluidine
PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA 126 EUR
APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Punto di fusione: 29…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660353
CAS Number: 827-20-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III