Stampa…
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 108 EUR
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
4-Fluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115880
CAS Number: 321-21-1