Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 65.4 EUR
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Punto di fusione: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159251
CAS Number: 830-43-3