Stampa…
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 662 EUR
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoethane
Formula: C₂F₄I₂
Peso molecolare: 353,82 g/mol
Punto di ebollizione: 112…113 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039401
CAS Number: 354-65-4
EINECS: 205-567-2