Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2979-10G PC2979-1G PC2979-5G
APOSPC2979-10GEA 114 EUR
APOSPC2979-10G APOSPC2979-1G APOSPC2979-5G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042421
CAS Number: 672-58-2