Stampa…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2978-1G PC2978-500MG PC2978-250MG
APOSPC2978-1GEA 178 EUR
APOSPC2978-1G APOSPC2978-500MG APOSPC2978-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091397
CAS Number: 874767-59-6