Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 19 EUR
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 225,19 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042420
CAS Number: 1869-24-5