2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2974-1G
PC2974-5G
PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA
135
EUR
APOSPC2974-1G
APOSPC2974-5G
APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Formula:
C₆H₄F₃NO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09258966 CAS Number: 947534-62-5 |