Stampa…
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2972-25G PC2972-5G PC2972-1G
APOSPC2972-25GEA 314 EUR
APOSPC2972-25G APOSPC2972-5G APOSPC2972-1G
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid
Formula: C₇HF₁₃O₅
Punto di ebollizione: 170…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156025
CAS Number: 151772-59-7
UN: 3265
ADR: 8,III