Stampa…
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 29 EUR
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Formula: C₆F₄I₂
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001055
CAS Number: 392-57-4
EINECS: 206-877-8