Stampa…
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Formula: C₆F₄I₂
Peso molecolare: 401,87 g/mol
Punto di fusione: 49…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00019011
CAS Number: 2708-97-6