Stampa…
1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Diiodoperfluorooctane, Hexadecafluoro-1,8-diiodooctane
PC2968-1G PC2968-5G PC2968-250MG
APOSPC2968-1GEA 97.4 EUR
APOSPC2968-1G APOSPC2968-5G APOSPC2968-250MG
1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
1,8-Diiodohexadecafluorooctane
Formula: C₈F₁₆I₂
Peso molecolare: 653,87 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C/25mmHg
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236093
CAS Number: 335-70-6