Stampa…
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluoro-1,6-diiodohexane
PC2967-1G PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-1GEA 37.9 EUR
APOSPC2967-1G APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Formula: C₆F₁₂I₂
Peso molecolare: 553,86 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C/100mmHg
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042264
CAS Number: 375-80-4
EINECS: 206-794-7