Stampa…
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane
PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 192 EUR
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
1,4-Diiodoperfluorobutane
Formula: C₄F₈I₂
Peso molecolare: 453.84 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 2.474 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042263
CAS Number: 375-50-8
EINECS: 206-788-4