Stampa…
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di fusione: 17,5…18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458093
CAS Number: 3013-27-2