Stampa…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,11 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973779
CAS Number: 349-57-5