Stampa…
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 55.1 EUR
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115632
CAS Number: 446-38-8