Stampa…
2-Bromo-6-fluoroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2958-100G PC2958-25G PC2958-5G
APOSPC2958-100GEA 0 EUR
APOSPC2958-100G APOSPC2958-25G APOSPC2958-5G
2-Bromo-6-fluoroanisole
2-Bromo-6-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974125
CAS Number: 845829-94-9