2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃ClF₆O₂S Punto di fusione: 59…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094042 CAS Number: 351003-22-0 UN: 3261 ADR: 8,II |