Stampa…
3,4-Difluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2942-100G PC2942-25G PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA 335 EUR
APOSPC2942-100G APOSPC2942-25G APOSPC2942-5G
3,4-Difluorotoluene 99%
3,4-Difluorotoluene
Formula: C₇H₆F₂
Peso molecolare: 128,12 g/mol
Punto di ebollizione: 110…113 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075087
CAS Number: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III