Stampa…
2,5-Difluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 14.7 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Formula: C₇H₆F₂
Peso molecolare: 128,12 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000347
CAS Number: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II