Stampa…
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 5-Bromo-2,3-diaminobenzotrifluoride
PC2934-1G PC2934-500MG PC2934-5G
APOSPC2934-1GEA 207 EUR
APOSPC2934-1G APOSPC2934-500MG APOSPC2934-5G
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂
Peso molecolare: 255,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741393
CAS Number: 157026-19-2