3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₄ClF₃O₃ Punto di fusione: 65…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660306 CAS Number: 433926-46-6 |