1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2931-250MG
PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA
99.2
EUR
APOSPC2931-250MG
APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formula:
C₁₀H₁₂F₃N₃O Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01311906 CAS Number: 401930-07-2 |