Stampa…
2,4-Difluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 122 EUR
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluorotoluene 98%
2,4-Difluorotoluene
Formula: C₇H₆F₂
Punto di ebollizione: 113…117 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000332
CAS Number: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3,II