Stampa…
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 161 EUR
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Peso molecolare: 256,71 g/mol
Punto di fusione: 300…301 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200879
CAS Number: 84163-16-6