Stampa…
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 149 EUR
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₄BClF₃K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115770
CAS Number: 661465-44-7