Stampa…
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 29 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Punto di fusione: 174…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972875
CAS Number: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III