Stampa…
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2915-25G PC2915-5G PC2915-100G
APOSPC2915-25GEA 33.5 EUR
APOSPC2915-25G APOSPC2915-5G APOSPC2915-100G
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Peso molecolare: 259,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08459292
CAS Number: 467435-07-0