Stampa…
5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC2913-25G PC2913-5G
APOSPC2913-25GEA 33.5 EUR
APOSPC2913-25G APOSPC2913-5G
5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
5-Bromo-2-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 82…85 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861130
CAS Number: 103291-07-2