Stampa…
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 16.1 EUR
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 220 g/mol
Punto di ebollizione: 70…75 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 39…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792441
CAS Number: 700-36-7