Stampa…
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-5GEA 14.7 EUR
APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,95 g/mol
Punto di fusione: 211…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00807404
CAS Number: 149507-26-6