1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃Cl₄F₂O Punto di ebollizione: 118…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
79-51-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |