Stampa…
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 69.6 EUR
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
2,2-Difluorosuccinic acid
Formula: C₄H₄F₂O₄
Peso molecolare: 154.07 g/mol
Punto di ebollizione: 268
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040970
CAS Number: 665-31-6
UN: 3261
ADR: 8 III