Stampa…
4'-Fluoroacetofenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 29 EUR
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoroacetofenone 95%
4'-Fluoroacetofenone
Formula: C₈H₇FO
Punto di ebollizione: 194…196 °C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000354
CAS Number: 403-42-9
EINECS: 206-960-9