Stampa…
2,6-Difluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2886-25G PC2886-100G
APOSPC2886-25GEA 43.7 EUR
APOSPC2886-25G APOSPC2886-100G
2,6-Difluoropyridine 98%
2,6-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Peso molecolare: 115,08 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C
Densità: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006227
CAS Number: 1513-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III