Stampa…
3',5'-Difluoropropiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2884-1G PC2884-10G
APOSPC2884-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2884-1G APOSPC2884-10G
3',5'-Difluoropropiophenone 97%
3',5'-Difluoropropiophenone
Formula: C₉H₈F₂O
Peso molecolare: 170,16 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/10mmHg
Punto di fusione: 25…27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061142
CAS Number: 135306-45-5