2',6'-Difluoropropiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2882-10G
PC2882-1G
PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA
69.6
EUR
APOSPC2882-10G
APOSPC2882-1G
APOSPC2882-5G
2',6'-Difluoropropiophenone
2',6'-Difluoropropiophenone
Formula:
C₉H₈F₂O Punto di ebollizione: 70…71 °C/4mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015506 CAS Number: 85068-31-1 EINECS: 285-293-5 |