Stampa…
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 50.9 EUR
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
2',5'-Difluoropropiophenone
Formula: C₉H₈F₂O
Punto di ebollizione: 39…40 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015509
CAS Number: 29112-90-1