Stampa…
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 127 EUR
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
2',4'-Difluoropropiophenone
Formula: C₉H₈F₂O
Peso molecolare: 170,16 g/mol
Punto di ebollizione: 51…52 °C/2mmHg
Densità: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015507
CAS Number: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4