Stampa…
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 255 EUR
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
1,3-Difluoro-2-propanol
Formula: C₃H₆F₂O
Punto di ebollizione: 127 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000452
CAS Number: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1987
ADR: 3,III