Stampa…
2,2-Difluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 292 EUR
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropane 97%
2,2-Difluoropropane
Formula: C₃H₆F₂
Punto di ebollizione: –1 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 420-45-1
UN: 3161
ADR: 2.1,