Stampa…
1,3-Difluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 354 EUR
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Formula: C₃H₆F₂
Punto di ebollizione: 40…42 °C
Densità: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040969
CAS Number: 462-39-5