1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Punto di fusione: 164…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041150 CAS Number: 175277-76-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |