Stampa…
2,5-Difluorophenyl isothiocyanate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
PC2875M-1G PC2875M-5G
APOSPC2875M-1GEA 87.3 EUR
APOSPC2875M-1G APOSPC2875M-5G
2,5-Difluorophenyl isothiocyanate 98+%
2,5-Difluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₃F₂NS
Peso molecolare: 171,17 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C/35mmHg
Densità: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041046
CAS Number: 206559-57-1