Stampa…
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 132 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
Peso molecolare: 155,1 g/mol
Punto di ebollizione: 164 °C
Densità: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065711
CAS Number: 42601-04-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III